Merck
APOH11A9D592
Apollo Scientific Ltd
[(2-Piperidin-1-yl)pyridin-4-yl]methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,300
ベンダーカタログ番号: OR8684-1G
¥42,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR8684-1G
¥42,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[2-(1-piperidinyl)-4-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c12-9-10-4-5-13-11(8-10)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7,9,12H2
InChI Key
APBVSDZLGYOBBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylmethylamine
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylmethylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)