Merck
APOH10B58FF5
Apollo Scientific Ltd
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-11-8(6)9/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
InChI Key
HNOSKPXFWPKCPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-methoxy-1h-indazol-3-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-methoxy-1h-indazol-3-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)