Merck
APOH03CD8F94
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.46
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI Key
OUVGLBKTGXKVKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)