Merck
APOH03CD8F65
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8IN3/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13)
InChI Key
LMOMNUSSNLMKQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)