Merck
APOH03871D26
Apollo Scientific Ltd
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N3/c1-7-2-4-12-5-3-11-9(12)8(7)6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
AIDYYUVRNVVYJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)