Merck
APO715370708
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(6-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥63,800
ベンダーカタログ番号: OR470895-1G
¥63,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥63,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR470895-1G
¥63,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (6-hydroxy-1-benzofuran-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-14-11(13)4-7-6-15-10-5-8(12)2-3-9(7)10/h2-3,5-6,12H,4H2,1H3
InChI Key
BRYPZFFZTRQJSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-hydroxybenzofuran-3-ylacetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-hydroxybenzofuran-3-ylacetate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)