Merck
APO497443928
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.99
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2,10H
InChI Key
ZLUWZDGMZGVBGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)