Merck
APO491607034
Apollo Scientific Ltd
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,500
250 MG
¥51,700
1 G
¥120,900
ベンダーカタログ番号: OR52572-100MG
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,500
250 MG
¥51,700
1 G
¥120,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.39
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR52572-100MG
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(triethoxysilyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H24O5Si/c1-4-14-17(15-5-2,16-6-3)10-8-7-9-11(12)13/h4-10H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
JECXEVVJRHQJHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-triethoxysilylpentanoic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-triethoxysilylpentanoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)