Merck
APO458955578
Apollo Scientific Ltd
Calcium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
calcium ditetrafluoroborate
Inchi Code
1S/2BF4.Ca/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
InChI Key
YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)