Merck
APO456989181
Apollo Scientific Ltd
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11-12)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
MTCWFNXKOCOIJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-methyl-1h-indazole-3-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)