Merck
APO456876951
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,200
ベンダーカタログ番号: PC9251-1G
¥18,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC9251-1G
¥18,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c10-9(11)14-7-4-2-1-3-6(7)5-8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
HQSIEUGDICOLBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)