Merck
APO456876898
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
VWDDWYZOCQFZHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzyl-alcohol
Synonym
2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)anisole
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-4-methoxybenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)