Merck
APO456798527
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.59
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
49-51
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)10)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI Key
ZMPICCMPENQNFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Synonym
3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
Flash Point
133/12mm
Boiling point
49-51
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)