Merck
APO456797183
Apollo Scientific Ltd
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
potassium trifluoro{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H15BF3OSi.K/c1-12(2,3)5-4-11-6-7(8,9)10;/h4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
DJFAQXNICJQMDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-2-trimethylsilylethoxymethyltrifluoroborate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-2-trimethylsilylethoxymethyltrifluoroborate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)