Merck
APO456796945
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
110-112
Iupac Name
[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-5(3-8(14)15)1-6(4-7)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
InChI Key
LQIBHDUPSIQRPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Synonym
3-(Carboxymethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 2-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanoic acid
Boiling point
110-112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)