Merck
APO456795445
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,700
5 G
¥34,300
10 G
¥55,000
ベンダーカタログ番号: PC0441-1G
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,700
5 G
¥34,300
10 G
¥55,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC0441-1G
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H8F3NO/c1-5-2-3-6(9(10,11)12)4-7(5)8(13)14/h2-4H,1H3,(H2,13,14)
InChI Key
WPKYOPRYNZOLOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylbenzamide
Synonym
3-Carbamoyl-4-methylbenzotrifluoride
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylbenzamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)