Merck
APO456794718
Apollo Scientific Ltd
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,200
ベンダーカタログ番号: OR8551-1G
¥54,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR8551-1G
¥54,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
bp
188-190
Iupac Name
thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6N2OS2/c8-9-7(10)6-3-5-4(12-6)1-2-11-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
GLEYHEKHGPYQOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/thieno32-bthiophene-2-carbohydrazide
Boiling point
188-190
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/thieno32-bthiophene-2-carbohydrazide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)