Merck
APO456793447
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,100
1 G
¥24,300
ベンダーカタログ番号: OR3923-250MG
¥16,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,100
1 G
¥24,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR3923-250MG
¥16,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
73-75
Iupac Name
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4-5(10-13-9-4)6(3)14(8,11)12/h1-2H
InChI Key
ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-213-benzoxadiazole-4-sulphonyl-chloride
Boiling point
73-75
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-213-benzoxadiazole-4-sulphonyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)