Merck
APO455838844
Apollo Scientific Ltd
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
ベンダーカタログ番号: PC9635-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC9635-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-phenyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O/c12-11(13,14)8-6-9(17)16-10(15-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,15,16,17)
InChI Key
SMUCGWAIODOUCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-2-phenyl-6-trifluoromethylpyrimidine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-hydroxy-2-phenyl-6-trifluoromethylpyrimidine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)