Merck
APO455838471
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥58,500
5 G
¥159,800
ベンダーカタログ番号: PC8507-1G
¥58,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥58,500
5 G
¥159,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC8507-1G
¥58,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
32-34
Iupac Name
2-bromo-1-{3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C9H6BrF3OS/c10-5-8(14)6-2-1-3-7(4-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
VZIRNYVFMKFXLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiophenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-3'-(trifluoromethylthio)acetophenone
Boiling point
32-34
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiophenacyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)