Merck
APO455838347
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
350.9
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3I/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H
InChI Key
UUSDLIJKOZKUEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-iodobenzotrifluoride
Synonym
1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-iodobenzotrifluoride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)