Merck
APO455838305
Apollo Scientific Ltd
2-Bromoheptafluoronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
69-71
Iupac Name
2-bromo-1,3,4,5,6,7,8-heptafluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10BrF7/c11-3-4(12)1-2(5(13)8(3)16)7(15)10(18)9(17)6(1)14
InChI Key
PMTDLHCXDWASRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
85%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromoheptafluoronaphthalene
Boiling point
69-71
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromoheptafluoronaphthalene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)