Merck
APO455838152
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥87,300
1 G
¥191,100
ベンダーカタログ番号: PC7675-250MG
¥87,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥87,300
1 G
¥191,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC7675-250MG
¥87,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H4BrF5O/c10-3-6(16)4-1-2-5(11)7(8(4)12)9(13,14)15/h1-2H,3H2
InChI Key
KWSCRQQYUIUGDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-trifluoromethylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-2',4'-difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 2-Bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-trifluoromethylphenacyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)