Merck
APO455837860
Apollo Scientific Ltd
2',3',6'-Trifluoroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(10)8(7)11/h2-3H,1H3
InChI Key
INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 1-Oxo-1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethane
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)