Merck
APO455837651
Apollo Scientific Ltd
4-(Methoxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
45-50
mp
107
Iupac Name
[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O2/c1-15-3-5-8(12)6(10)4(2-14)7(11)9(5)13/h14H,2-3H2,1H3
InChI Key
YFHZSPDQKWFAPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
Synonym
[4-(Methoxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]methanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl alcohol
Boiling point
45-50
Melting Point
107
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)