Merck
APO455837122
Apollo Scientific Ltd
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
123
Iupac Name
N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
InChI Key
MIHJCLQINRFOLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide
Synonym
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 5-Acetamido-2-nitrobenzotrifluoride
Boiling point
123
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-nitro-3-trifluoromethylacetanilide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)