Merck
APO455836538
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI Key
NOJDAPWTVVCMGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Synonym
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-methylphenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)