Merck
APO455836277
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI Key
BLQGRYYLPWCHMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine
Synonym
[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)