Merck
APO455835837
Apollo Scientific Ltd
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,800
ベンダーカタログ番号: PC3554-1G
¥26,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC3554-1G
¥26,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
bp
40-41
Iupac Name
1-phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClF3N2O/c12-10(18)8-6-16-17(9(8)11(13,14)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
FSZPLNSWCMTQRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl-chloride
Flash Point
110/0.2mm
Boiling point
40-41
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-phenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)