Merck
APO455835537
Apollo Scientific Ltd
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
98-102
Iupac Name
bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-5-1-3-9(7-11)13(22)10-4-2-6-12(8-10)15(19,20)21/h1-8H
InChI Key
POOXOHISLGOAEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
Synonym
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Boiling point
98-102
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)