Merck
APO455835318
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-2-fluorophenylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI Key
ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline
Flash Point
105/12mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)