Merck
APO455834906
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
243-245
Iupac Name
(4-chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClFN.ClH/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI Key
DFRJZBWKVAXYRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluorobenzylamine-hydrochloride
Synonym
(4-Chloro-2-fluorophenyl)methylamine hydrochloride
Boiling point
243-245
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluorobenzylamine-hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)