Merck
APO455834742
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,400
5 G
¥39,500
25 G
¥120,700
ベンダーカタログ番号: PC1546-1G
¥18,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,400
5 G
¥39,500
25 G
¥120,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC1546-1G
¥18,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O2S/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
HQJOBVILQKWFGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-trifluoromethylsulphanylbenzoate
Synonym
Methyl 4-[(trifluoromethyl)thio]benzoate, 4-(Methoxycarbonyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
Flash Point
117/20mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-trifluoromethylsulphanylbenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)