Merck
APO455834738
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,200
1 G
¥36,000
5 G
¥85,100
ベンダーカタログ番号: PC1529-250MG
¥26,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,200
1 G
¥36,000
5 G
¥85,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC1529-250MG
¥26,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
{3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4,12H,5H2
InChI Key
WFTYAJMQWUPQRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiobenzyl-alcohol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiobenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)