Merck
APO455834359
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.98
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrF2N/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H
InChI Key
PAYLLTXDCVQGLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
Flash Point
36-37/0.6mm
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)