Merck
APO455834347
Apollo Scientific Ltd
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥39,900
25 G
¥152,200
ベンダーカタログ番号: PC10453-5G
¥39,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥39,900
25 G
¥152,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC10453-5G
¥39,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
131-133.5
Iupac Name
N-benzoyl-N'-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C15H11F3N2OS/c16-15(17,18)11-6-8-12(9-7-11)19-14(22)20-13(21)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,19,20,21,22)
InChI Key
NCVFSEWBZJRTPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-trifluoromethylphenylcarbamothioylbenzamide
Synonym
1-Benzoyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzotrifluoride
Boiling point
131-133.5
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-trifluoromethylphenylcarbamothioylbenzamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)