Merck
APO455834314
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
80-86(dec.)
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,9-10H2
InChI Key
ZTSHEADNOHWIMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
Synonym
4-Bromo-3-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-3,4-diamino-2-fluorobenzene
Boiling point
80-86(dec.)
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)