Merck
APO455834124
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
70-72
Iupac Name
4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
InChI Key
GBJJCODOZGPTBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Synonym
4-Fluorosalicylaldehyde, 5-Fluoro-2-formylphenol
Boiling point
70-72
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)