Merck
APO455833649
Apollo Scientific Ltd
3-Phenoxybenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,900
ベンダーカタログ番号: OR9642-250MG
¥30,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR9642-250MG
¥30,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-phenoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H9ClO2/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI Key
TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride
Flash Point
174-175/12mm
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-phenoxybenzoyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)