Merck
APO455833616
Apollo Scientific Ltd
6-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥11,600
ベンダーカタログ番号: OR9554-50MG
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥11,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR9554-50MG
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-phenyl-2-(2-pyrazinyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C14H10N4O/c19-13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)17-14(18-13)12-9-15-6-7-16-12/h1-9H,(H,17,18,19)
InChI Key
KRRPZHCPLYVAGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-phenyl-2-pyrazin-2-ylpyrimidin-4-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-phenyl-2-pyrazin-2-ylpyrimidin-4-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)