Merck
APO455833477
Apollo Scientific Ltd
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥13,300
250 MG
¥21,900
ベンダーカタログ番号: OR9153-50MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥13,300
250 MG
¥21,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR9153-50MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-8-11-3-1-2-10(6-11)7-13-5-4-12-9-13/h1-6,8-9H,7H2
InChI Key
JMKQKKQFLYPQDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylmethylbenzaldehyde
Flash Point
185/0.1mm
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylmethylbenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)