Merck
APO455833469
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,100
250 MG
¥54,200
ベンダーカタログ番号: OR9116-100MG
¥32,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,100
250 MG
¥54,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR9116-100MG
¥32,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-2-21-16(20)15-14(11-7-4-3-5-8-11)18-13-10-6-9-12(17)19(13)15/h3-10H,2H2,1H3
InChI Key
ZEHWPULYODCBDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)