Merck
APO455833107
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
196-197
Iupac Name
2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c12-7-9-6-10(14-11(9)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,13H2
InChI Key
UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
Boiling point
196-197
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-phenyl-3-furonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)