Merck
APO455832209
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
250-252
Iupac Name
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI Key
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
Boiling point
250-252
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)