Merck
APO455831626
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-3-6-4-9-7(10-2)5-8-6/h1,4-5H,2H3
InChI Key
CGBDPVUIUFCVQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)