Merck
APO455831182
Apollo Scientific Ltd
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c12-9-6-15-8-4-2-1-3-7(8)11(9)5-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI Key
POGLODLVBYOXAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dihydro-3-oxo-4h-14-benzoxazin-4-ylacetic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dihydro-3-oxo-4h-14-benzoxazin-4-ylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)