Merck
APO455831026
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.48
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
LDBXLSQSRZCYHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)