Merck
APO455830828
Apollo Scientific Ltd
Isothiazole-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
60-61
Iupac Name
3-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H
InChI Key
RKKGUHKROGFETL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Boiling point
60-61
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)