Merck
APO455829241
Apollo Scientific Ltd
5-Carboxythiophene-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
135-136
Iupac Name
5-(dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,9-10H,(H,7,8)
InChI Key
OQGIKNPOYTVNNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-carboxythiophene-2-boronic-acid
Boiling point
135-136
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-carboxythiophene-2-boronic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)