Merck
APO455828545
Apollo Scientific Ltd
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
44-47
Iupac Name
1,2-dimethyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-3-5(8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
InChI Key
HAULHCBIEFNHJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dimethyl-1h-imidazole-5-sulphonyl-chloride
Boiling point
44-47
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dimethyl-1h-imidazole-5-sulphonyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)